polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
技术
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... IL21(59067)
一般描述
白介素-21(UniProt Q9HBE4;也称IL-21、Za11)由人类IL21(也称CVID11)基因(基因ID 59067)编码。IL-21是I型四螺旋束细胞因子,主要由CD4+ T细胞和NKT细胞产生。异二聚体受体IL-21R主要在B细胞中表达,并与IL-2、IL-4、IL-7、IL-9和IL-15受体共享细胞因子受体γ链(γc)。研究表明,IL-21能有效调节适应性和先天免疫反应,并具有广泛的多效性。IL-21还与自身免疫性疾病、过敏、炎症性疾病以及癌症的发病机制有关。首先用N末端22个氨基酸的信号肽序列翻译人类IL-21,然后将其去除以产生133个氨基酸成熟体IL-21。
特异性
预期能与亚型1和2(IL-21iso)的IL-21前体和成熟体反应。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人IL-21的C末端附近区域。
表位:近C端
应用
流式细胞分析:3.0 µg该抗体可在人外周血单核细胞检测到IL-21。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
该兔多克隆抗-IL-21抗体(目录号ABF184)经验证可用于蛋白质印迹、流式细胞术中IL-21的检测。
质量
通过蛋白质印迹对人IL-21转染HEK293细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL该抗体可在10 µg 人IL-21转染HEK293细胞裂解液中检测到IL-21。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL该抗体可在10 µg 人IL-21转染HEK293细胞裂解液中检测到IL-21。
目标描述
观测值〜17 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Biljana Bufan et al.
Life sciences, 301, 120617-120617 (2022-05-10)
Given that deprivation of noradrenaline acting on lymphocytes through β-adrenoceptor influences antibody response, the effects of propranolol treatment beginning two days before immunization with quadrivalent inactivated influenza vaccine (QIV) on IgG response and underlying cellular molecular mechanism in mice were