主要文件
ABE499
Sigma-Aldrich
抗-JMJD2D 抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Lysine-specific demethylase 4D, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3D, Jumonji domain-containing protein 2D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
种属反应性(根据同源性预测)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
技术
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... KDM4D(55693)
一般描述
含Jumonji 结构域蛋白2D(JMJD2D)也称氨酸特异性脱甲基酶4D和含Jumonji 结构域组蛋白脱甲基化蛋白3D。JMJD2D是一种组蛋白脱甲基酶,可特异性地使三甲基化和二甲基化的H3 ′Lys-9′脱甲基,而不可使单甲基化的组蛋白H3 ′Lys-9′残基脱甲基。JMJD2D 也不能使 组蛋白H3 ′Lys-4′、 H3 ′Lys-27′、 H3 ′Lys-36′或 H4 ′Lys-20′脱甲基。
特异性
其他同源性:牛、猪、犬和恒河猴(93%序列同源),小鼠(87%序列同源),大鼠(80%序列同源)。
免疫原
对应于人JMJD2D的KLH偶联线性肽。
应用
使用经验证可用于蛋白质印迹、IHC& IP的该兔多克隆抗JMJD2D 抗体检测含Jumonji 结构域蛋白(JMJD)。
免疫组化分析:一个代表性批次的1:500 稀释液在人睾丸和肝组织中检测到JMJD2D。
免疫沉淀分析:20 µg代表性批次在500 µg HeLa细胞裂解液中检测到JMJD2D。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
已通过蛋白质印迹对HeLa细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体可在10 µg HeLa细胞裂解液中检测到JMJD2D。
目标描述
观测值〜58 kDa。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
HeLa细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1