純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
技術
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer221)
基因資訊
human ... ELAVL1(1994)
一般說明
HuR,又称Hu抗原R、ELAV样蛋白1,由基因名称ELAVL1和HuR编码,是RRM ELAV家族成员。HuR是一种RNA结合蛋白,包含3个RNA结合域。已知可以结合mRNA的富含AU的元件。它通过破坏其mRNA的稳定性来调节基因表达。最新研究证实,HuR在某些癌症(例如乳腺癌和胃癌)中被上调。HuR也参与胚胎干细胞(ESC)的分化。HuR优先结合未被N6 -甲基腺苷(m6A)甲基化的mRNA,使其稳定化,从而促进ESC分化。此外,HuR已被证明可以结合靶mRNA 3′-UTR中的poly-U元素和富AU元素(ARE),以及FOS和IL3/白细胞介素-3 mRNA中的富AU元素。一些HuR’靶标包括cFos、IL-3和BRCA1 mRNA。HuR还参与某些细胞类型中VEFG-A和NFkB表达的调节。HuR的激活和积累也与许多能量信号分子有关,例如PI3K/Akt途径和AMPK。
免疫原
对应于人磷酸化HuR(Ser221)的KLH偶联线性肽。
表位:磷酸化Ser221
應用
抗磷酸化HuR (Ser221) | ABE265是一种抗磷酸化HuR的抗体,可用于蛋白质印迹、肽抑制检测。
研究子类别
核受体
核受体
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
肽抑制分析: 代表性批次的1:200稀释液在HCT116细胞裂解液中阻断磷酸化HuR(Ser221)。
品質
通过蛋白质印迹在 HCT116 细胞裂解液中的进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:200稀释液在in 10 µg HCT116细胞裂解液中检测到磷酸化HuR(Ser221)。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:200稀释液在in 10 µg HCT116细胞裂解液中检测到磷酸化HuR(Ser221)。
標靶描述
观察值〜37 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Cell reports, 35(8), 109178-109178 (2021-05-27)
Upon pathogen detection, the innate immune system triggers signaling events leading to upregulation of pro-inflammatory and anti-microbial mRNA transcripts. RNA-binding proteins (RBPs) interact with these critical mRNAs and regulate their fates at the post-transcriptional level. One such RBP is ELAVL1.