Merck
所有图片(4)
主要文件
ABE250-S
Sigma-Aldrich
抗二甲基组蛋白H3(Lys4)抗体,试验装
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3, H3K4me2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, chicken, human, mouse
技术
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
dimethylation (Lys4)
基因信息
human ... HIST1H3F(8968)
一般描述
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。组蛋白H3在Lys4处的二甲基化与许多基因的转录活性相关。
特异性
基于序列相似性,预期具有广泛的物种交叉反应。
该抗体可识别在Lys4处二甲基化的组蛋白H3。
免疫原
KLH偶联的线性肽对应于在Lys4处甲基化的组蛋白H3。
表位:三甲基化的Lys4
应用
免疫细胞化学分析:
代表性批次的1:500稀释液在NIH/3T3和A431细胞中检测到组蛋白H3。
斑点印迹分析
:代表性批次的1:1,000稀释液在Lys4二甲基修饰的组蛋白H3肽中特异性检测到组蛋白H3,但未检测到与其他修饰和未修饰的组蛋白相对应的潜在交叉反应肽。
染色质免疫沉淀分析:
使用4 µg正常IgG(部件号12-370)或4 µL抗二甲基组蛋白H3(Lys4)(部件号ABE250)和Magna ChIPA/G试剂盒(目录号17-10085)对从HeLa细胞(1 × 10E6细胞当量/IP)制备的超声染色质进行染色质免疫沉淀。 使用对人GAPDH编码区具有特异性的引物,通过qPCR验证了与二甲基组蛋白H3(Lys4)相关的DNA片段的成功免疫沉淀。
有关实验详情,请参阅EZ-Magna ChIP A/G(目录号17-10085)方案。
ChIP测序
染色质免疫沉淀使用Magna ChIP HiSens试剂盒(目录号17-10460),5 µg抗二甲基组蛋白H3(Lys4)抗体(ABE250-S)的代表性批次,20 µL蛋白A/G珠和5e6交联的HeLa细胞染色质进行,然后使用磁珠纯化DNA。使用标准方案从Input和ChIP DNA样品制备文库,带Illumina条形码适配器,并在Illumina HiSeq仪器上进行分析。在去除TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/)标签后,使用Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)映射了 FastQ 文件中的超过1200万次读取。使用 MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)识别峰,并从 BigWig 和 BED 文件在 UCSC Genome Browser(http://genome.ucsc.edu)中以自定义轨道的形式显示峰和读数。
抗二甲基组蛋白H3(Lys4)抗体,试验规模是兔多克隆抗体,用于检测在赖氨酸4处二甲基化的组蛋白H3。也称为H3K4me2,该抗体具有斑点印迹(DB)证明的特异性&已在WB,ICC,ChIP中验证。小包装尺寸是筛选应用的理想选择。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
使用HeLa酸提取物和重组组蛋白通过蛋白质印迹进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg HeLa 酸提取物中检测到组蛋白H3。
目标描述
观察值〜17 kDa
外形
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析说明
对照
HeLa 酸提取物
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1