主要文件
ABE203
Sigma-Aldrich
抗-JARID1D抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Lysine-specific demethylase 5D, Histocompatibility Y antigen, H-Y, Histone demethylase JARID1D, Jumonji/ARID domain-containing protein 1D, Protein SmcY
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, human
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... KDM5D(8284)
一般描述
这种组蛋白去甲基酶也称为赖氨酸特异性去甲基酶5D,对组蛋白H3的′Lys-4′具有特异性,已知在组蛋白功能和精子形成中起核心作用。它能去甲基化三甲基化和二甲基化,但不能去甲基化H3 ′Lys-4′。Uniprot.org网站列出了这种酶的两种不同亚型。
免疫原
对应于人JARID1D的KLH偶联线性肽。
应用
使用经WB、ICC、IP验证的抗-JARID1D抗体(兔多克隆抗体)检测JARID1D,也称赖氨酸特异性去甲基酶5D、组织相容性Y抗原、H-Y、组蛋白去甲基酶JARID1D。
免疫细胞化学分析:2 µg/mL代表性批次在mESC中检测到JARID1D。
免疫沉淀分析:代表性批次在人扁桃体组织裂解液中免疫沉淀JARID1D。
研究子类别
组蛋白修饰蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
已通过蛋白质印迹法在人扁桃体组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人扁桃体组织裂解物中检测到GLAST。
目标描述
观测值〜174 kDa。在一些细胞裂解液中,由于在分子量为~167 kDa和~174 kDa处的选择性剪接,可以观察到两种同种亚型。在某些细胞裂解物中可能观察到分子量~255 kDa的未表征条带。
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
人扁桃体组织裂解液。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Kathryn Gunn et al.
Cancer discovery, 13(6), 1478-1497 (2023-02-28)
Oncogenic mutations in isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) and IDH2 occur in a wide range of cancers, including acute myeloid leukemia (AML) and glioma. Mutant IDH enzymes convert 2-oxoglutarate (2OG) to (R)-2-hydroxyglutarate [(R)-2HG], an oncometabolite that is hypothesized to promote cellular