物種活性
mouse, human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PAGR1(79447)
一般說明
PAXIP1相关的富含谷氨酸的蛋白1(UniProt:Q9BTK6;也称为与SRC1相互作用的富含谷氨酸的共激活剂、GAS、PAXIP1相关蛋白1、PTIP相关蛋白1)由人的PAGR1(也称为C16orf53,PA1)基因编码(基因ID:79447)它与组蛋白甲基转移酶MLL3/4复合物结合,这表明它在表观遗传和转录激活中起作用。但是,建议与PAXIP1/PTIP连接以至少部分独立于MLL3/4复合物发挥作用。建议由PAXIP1募集到DNA损伤的位点,其中PAGR1:PAXIP1复合物是细胞存活所必需的,以响应DNA损伤,而与MLL3/4复合物无关。在活化的B细胞中的免疫球蛋白类别转换期间,它独立于MLL3/4复合物参与免疫球蛋白重链(Igh)基因座下游转换区域的转录调节。据报告,PAGR1蛋白可作为雌激素受体的转录辅因子。它与GR(NR3C1)相互作用并抑制GR反式激活。
特異性
该多克隆抗体可检测人和小鼠中与PAXIP1相关的富含谷氨酸的蛋白1。
免疫原
His标记的全长人重组PAXIP1相关蛋白1。
應用
抗PAGR1(PA1),目录号ABE1863是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向PAXIP1相关的富含谷氨酸的蛋白1,并已在染色质免疫沉淀(ChIP),免疫细胞化学和蛋白质印迹中进行了测试。
蛋白印迹分析: 代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到PAGR1(PA1)(Lee, J.E., et. al. (2013).Elife.2:e01503; Gong, Z., et. al. (2009).J Biol Chem. 284(11):7284-93)。
染色质免疫沉淀分析:代表性批次在MEF′s中检测到PAGR1(PA1)(Cho, Y.W., et. al. (2009).Cell Metab.10(1):27-39)。
免疫细胞化学分析: 代表性批次在U2OS&HeLa细胞中检测到PAGR1(PA1)(Cho, Y.W., et. al. (2009).Cell Metab.10(1):27-39).
染色质免疫沉淀分析:代表性批次在MEF′s中检测到PAGR1(PA1)(Cho, Y.W., et. al. (2009).Cell Metab.10(1):27-39)。
免疫细胞化学分析: 代表性批次在U2OS&HeLa细胞中检测到PAGR1(PA1)(Cho, Y.W., et. al. (2009).Cell Metab.10(1):27-39).
品質
通过蛋白质印迹在HEK293细胞核提取物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg HEK293细胞核提取物中检测到PAGR1(PA1)。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL该抗体在10 µg HEK293细胞核提取物中检测到PAGR1(PA1)。
標靶描述
观察分子量为〜42 kDa;计算分子量为27.72 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1