主要文件
ABC470
Sigma-Aldrich
抗激肽释放酶-5抗体/KLK5
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Kallikrein-5, Kallikrein-like protein 2, KLK-L2, Stratum corneum tryptic enzyme, Kallikrein-5/KLK5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, human
种属反应性(根据同源性预测)
gorilla (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... KLK5(25818)
一般描述
激肽释放酶5/KLK5,或称激肽释放酶相关肽酶5、激肽释放酶样蛋白2、KLK-L2,过去被称为层角质层胰酶(SCTE),它是一种由KLK5/KLK-L2/SCTE基因编码的重要蛋白。KLK5 是分泌性丝氨酸蛋白酶,在许多组织(包括皮肤、乳腺和脑)中表达。在皮肤中,激肽释放酶相关肽酶(KLK)是对皮肤脱落过程(细胞脱落)很重要的蛋白酶。KLK5被认为是皮肤脱落中最重要的KLK之一,因为KLK5也调节细胞脱落所需的其它激肽释放酶的激活。在疾病中,KLK5在多种癌症中表达异常。但是,KLK5 在许多癌症细胞中的表达似乎通过下降的RhoA 活性和甲羟戊酸途径的调节,来抑制肿瘤生长和活性。这一点在乳腺癌中尤其正确,作为一种治疗形式人们在努力探索增加KLK5在乳腺癌中表达的方法。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于人激肽释放酶5/KLK5的肽酶S1结构域。
应用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:50稀释液在人皮肤癌组织切片中检测到激肽释放酶5/KLK5。
该抗激肽释放酶5抗体/KLK5 经验证可用于蛋白质印迹和免疫组化中检测肽释放酶55/KLK5。
质量
通过蛋白质印迹对ovcar 3细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL的该抗体在10 µg ovcar 3细胞裂解液中检测到激肽释放酶5/KLK5。
目标描述
观察值〜32 kDa
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1