主要文件
AB9652
Sigma-Aldrich
抗-Tau磷酸丝氨酸199抗体
Chemicon®, from rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer199)
基因信息
human ... MAPT(4137)
一般描述
Tau是主要在轴突上发现的神经元微管相关蛋白,其功能是促进微管蛋白聚合并稳定微管。过度磷酸化形式的Tau是双螺旋丝(PHF)的主要成分,PHF是阿尔茨海默′病(AD)脑中神经原纤维病变的组成部分。在一系列其他中枢神经系统疾病的神经原纤维病变中也发现了过度磷酸化的Tau。过度磷酸化会损害Tau的微管结合功能,导致AD脑中微管的不稳定,最终导致受影响的神经元变性。许多丝氨酸/苏氨酸激酶,包括GSK-3β,蛋白激酶A(PKA),周期蛋白依赖性激酶5(cdk5)和酪蛋白激酶II(CK2),使tau磷酸化。 丝氨酸199的磷酸化在体外受GSK-3催化,并且与额颞叶痴呆(frontotemporal dementia)有关。
特异性
Tau磷酸化丝氨酸199。 该抗体可识别以GSK-3β处理45分钟的重组人Tau样品中的Tau pSerine 199。抗体的反应性被pSerine 199 肽阻断,但不会被非磷酸肽或含磷酸化丝氨酸的普通肽阻断。
免疫原
人Tau磷酸化丝氨酸199位点周围氨基酸的合成肽。
应用
抗-Tau磷酸化丝氨酸199抗体是针对Tau磷酸化丝氨酸199的抗体,可用于WB。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:1:1,000。建议的封闭缓冲液为5%BSA-TBST,室温下放置1小时。建议的抗体稀释缓冲液为3%BSA-TBST。建议的抗体培养时间为室温下2小时。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
储存及稳定性
自收到之日起,在-20° C以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。 请勿储存在自动除霜冰箱中。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Zhong-Yuan Yu et al.
Journal of neurochemistry, 161(3), 293-307 (2022-03-05)
The role of α1 adrenergic receptors (α1-ARs) signaling pathway in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD) has rarely been investigated. Clarifying the pathophysiological functions of α1-ARs in the AD brain is helpful for better understanding the pathogenesis and screening novel
Xinghua Liu et al.
Scientific reports, 7(1), 3914-3914 (2017-06-22)
Intracellular accumulation of abnormally phosphorylated tau in different types of neurons is a pathological characteristic of Alzheimer's disease (AD). While tau modification and associated neuronal loss and hypometabolism start in the entorhinal cortex (EC) in early AD patients, the mechanism