主要文件
AB9610-AF488
Sigma-Aldrich
抗-Olig-2抗体,Alexa Fluor488偶联物
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
别名:
Oligodendrocyte transcription factor 2, bHLHe19, Olig-2, Oligo2, RACK17, RK17
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
ALEXA FLUOR 488
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
rat, mouse, human
技术
immunofluorescence: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... OLIG2(10215)
一般描述
少突胶质细胞转录因子2(UniProt Q9EQW6;也称bHLHe19、Olig-2、Oligo2、RACK17、RK17)由鼠物种中的Olig2(也称Bhlhb1)基因(基因ID 50913)编码。 Olig2是在脊髓心室区域表达的碱性螺旋-环-螺旋(bHLH)转录因子,在胚胎发生过程中介导运动神经元和少突胶质细胞的顺序生成。Olig2在早期时间点还充当pMN祖细胞中的抗神经源性因子,以维持循环祖细胞池。Olig2的抗神经源性也在肿瘤发生中起作用,特别是在脑肿瘤和白血病中。 由于其在胶质母细胞瘤和其他弥漫性神经胶质瘤中的表达,Olig2是这些脑肿瘤的有用诊断标志物。
特异性
未偶联抗体(目录号AB9610)通过蛋白质印迹识别~32 kDa的Olig-2蛋白。
免疫原
重组小鼠 Olig-2。
应用
抗-Olig-2抗体,Alexa Fluor 488偶联物是一种抗Olig-2的抗体,用于免疫荧光。
未偶联抗体(目录号AB9610)也被证明适用于蛋白质印迹、免疫细胞化学,免疫组织化学和免疫沉淀应用。
研究子类别
转录因子
研究类别
神经科学
质量
用免疫荧光法评价小鼠脑组织。
免疫荧光分析:该抗体的1:50-100稀释液在大鼠脑组织切片中检测到Olig-2。
目标描述
观测值〜32 kDa。
外形
硫酸铵
纯化兔多克隆抗体偶联物,溶于含15 mg/mL BSA和0.1%叠氮化钠的PBS中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律信息
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2