主要文件
AB5401-25UL
Sigma-Aldrich
抗生长相关蛋白43抗体(磷酸化Ser 41)
Chemicon®, from rabbit
别名:
GAP-43, Neuromodulin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer41)
基因信息
human ... GAP43(2596)
一般描述
GAP-43是分化神经元的常见标志物,在轴突生长过程中通过发育或再生神经元以升高的水平表达。尽管GAP-43是与轴突生长锥(和突触)的细胞质表面相关的完整膜蛋白,但树突状生长锥中却不存在。在成人大脑中,GAP-43在认为发生记忆形成的突触前区域(例如额叶皮层,边缘系统和海马)以高浓度发现。PKC(人,小鼠,大鼠和牛GAP-43上的Ser41或鸡和非洲爪蟾GAP-43上的Ser42)对GAP-43的磷酸化与某些形式的突触可塑性特别相关。
特异性
GAP-43磷酸化Ser41。 大鼠脑蛋白质印迹中GAP-43 蛋白标记被磷酸肽阻断,但未被去磷酸肽阻断。 在一些组织中,该抗体可识别较低分子量的条带。 该条带也可由pan GAP-43抗体检测。
免疫原
对应于大鼠GAP-43磷酸化Ser41 周围氨基酸的合成肽。这是蛋白激酶C进行磷酸化的位点。
表位:磷酸化Ser 41
应用
研究子类别
神经再生医学
信号传导神经科学
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:1:1,000 (43KDa 条带)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
该抗生长相关蛋白43抗体(磷酸化Ser 41)经验证可用于WB中检测生长相关蛋白43。
外形
亲和纯化的免疫球蛋白。 溶于10 mM HEPES(pH 7.5)、150 mM NaCl、100 g/mL BSA和50%甘油中的液体。
储存及稳定性
自收到之日起,在-20° C以未稀释的等分试样可保存 6 个月。 应避免反复冻/融循环。 请勿储存在自动除霜冰箱中。
分析说明
对照
对应于大鼠GAP-43磷酸化Ser41周围氨基酸的合成肽。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2