主要文件
AB1532P
Sigma-Aldrich
抗神经营养因子3抗体
Chemicon®, from rabbit
别名:
NT3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, human, chicken
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NTF3(4908)
特异性
神经营养因子3(NT3)与重组人BDNF、重组人NT4和小鼠NGF的交叉反应性低于0.1%。
免疫原
11个氨基酸的肽,对应于与BSA偶联的小鼠神经营养因子3(NT3)的氨基末端。序列为H2N-YAEHKSHRGEY。
应用
使用经过验证可用于WB、IH的抗神经营养因子3抗体对神经营养因子3进行检测。
免疫组化:1-10 μg/mL (参见建议的实验方案)
免疫印迹:1-10 μg/mL
体外生物活性抑制:1-10μg/mL
体外动物研究
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
神经化学 & 神经营养因子
研究类别
神经科学
外形
亲和纯化的免疫球蛋白。 PBS冻干,不含防腐剂。用无菌蒸馏水复溶至需要的体积。建议浓度为0.5-1g/mL。
储存及稳定性
以未稀释的等分试样的形式在-20至-70°C下保存长达一年。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
Huan Liu et al.
Experimental neurology, 241, 125-137 (2012-12-25)
The olfactory system continuously incorporates new neurons into functional circuits throughout life. Axons from olfactory sensory neurons (OSNs) in the nasal cavity synapse on mitral, tufted and periglomerular (PG) cells in the main olfactory bulb, and low levels of turnover