抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... CYP2A13(1553)
免疫原
重组 CYP450 2E1
应用
抗 CYP450 抗体,克隆 2E1 是针对 CYP450 的抗体,用于 WB。
研究子类别
酶&生物化学
酶&生物化学
研究类别
新陈代谢
新陈代谢
质量
通过免疫印迹进行常规评估。
目标描述
57kda
外形
含 0.1% 叠氮化钠的生兔血清。
储存及稳定性
自发货之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存 1 年。
其他说明
请参考特定批次的数据表。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。