文件
96100044
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
製造商/商標名
Vantage
技術
protein purification: suitable
長度
24.9 cm (9.8 in.)
直徑
1.6 cm (0.6 in.)