主要文件
96100031-M
Millipore
Vantage L Adjuster Tube Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
eCl@ss:
32011301
物料
glass filled polypropylene surface (exterior)
质量水平
制造商/商品名称
Vantage
技术
protein purification: suitable
直径
3.2 cm (1.3 in.)