主要文件
96100027-M
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
材料
glass filled polypropylene surface (exterior)
品質等級
製造商/商標名
Vantage
技術
protein purification: suitable
直徑
4.4 cm (1.7 in.)