主要文件
869031-M
Sigma-Aldrich
绒毛膜促性腺激素,人尿液,碘化作用级
别名:
绒毛膜促性腺激素,人尿液,碘化作用级
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.77
生物来源
human
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 2216
无菌性
non-sterile
方案
>99% (weight)
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
water: soluble
储存温度
−20°C
一般描述
来自尿液的天然人绒毛膜促性腺激素。糖蛋白激素由胎盘的绒毛膜组织合成,在妊娠期尿液中发现。滋养细胞疾病和卵巢肿瘤患者的体液中也存在。免疫效价:≥10,000 IU/mg(WHO 3rd IS 75/537)
警告
毒性:标准处理(A)
外形
包含25 mM NH₄HCO₃的冻干固体。
制备说明
由经认证测试对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的尿液制备而成。
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存6个月。
法律信息
欧洲客户可能需要进口许可才能购买此产品。
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3