文件
8.51222
Sigma-Aldrich
氧气纯B
Novabiochem®
别名:
氧气纯B
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
185.14
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
137-142 °C
密度
1.6 g/cm3
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
InChI 密鑰
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
一般說明
辅助亲核试剂用于肽偶联,其可减少对映体互变。
相关实验方案和技术文章
偶联试剂选择指南
分析報告
颜色(目测):白色至米色
物质外观(目测):粉末
纯度(HPLC): ≥ 99.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3