主要文件
8.45087
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
Msynthplus
别名:
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
90.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
208-589-8
蒸汽压
200 hPa ( 20 °C)
方案
≥96.0% (GC)
表单
liquid
效能
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
转变温度
flash point -17 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Colour (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Methanol (GC): lot specific result
法律信息
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°C)
-17 °C - closed cup