文件
8.45055
Sigma-Aldrich
Pyrrole
别名:
Pyrrole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H5N
CAS号:
分子量:
67.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
蒸汽壓力
8.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
550 °C
效力
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.10-14.8 % (v/v)
pH值
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
130-131 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
轉變溫度
flash point 39 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI 密鑰
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Colour (visual): yellow
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Identity (IR): passes test