蒸汽压
0.21 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
crystals
自燃温度
465 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-16.1 % (v/v)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
248 °C/1013 hPa
mp
36 °C
转变温度
flash point 143 °C
溶解性
214 g/L
密度
1.32 g/cm3 at 40 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
合成级
应用
Ethylene carbonate for synthesis. CAS 96-49-1, pH 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
289.4 °F - closed cup
闪点(°C)
143 °C - closed cup