主要文件
8.44010
Sigma-Aldrich
Decamethyltetrasiloxane
for synthesis
别名:
Decamethyltetrasiloxane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
310.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
205-491-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
73 Pa ( 25 °C)
质量水平
表单
liquid
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
运动粘度
1.3 cSt(20 °C)
mp
-76 °C
转变温度
flash point 62 °C
溶解性
<0.1 mg/L
密度
0.85 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
InChI key
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
合成级
应用
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
143.6 °F - closed cup
闪点(°C)
62 °C - closed cup