主要文件
8.43967
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
for synthesis
别名:
1,2,3-Tribromopropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5Br3
CAS号:
分子量:
280.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶委員會索引編號:
202-478-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
bp
220 °C/1013 hPa
mp
16-17 °C
轉變溫度
flash point 93 °C
密度
2.398 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup