文件
8.43950
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran
for synthesis
别名:
Tetrahydropyran
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O
CAS号:
分子量:
86.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
205-552-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-49.2 °C
轉變溫度
flash point -16 °C
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChI 密鑰
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
3.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-16 °C - closed cup