文件
8.43788
Sigma-Aldrich
1,8-Cineole
for synthesis
别名:
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo(2,2,2)-octane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
207-431-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1.5 °C
轉變溫度
flash point 49 °C
溶解度
3.5 g/L
密度
0.925 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
InChI 密鑰
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.6 °F - closed cup
閃點(°C)
52 °C - closed cup