主要文件
8.43487
Sigma-Aldrich
Manganese(II)acetate tetrahydrate
for synthesis
别名:
Manganese(II)acetate tetrahydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Mn · 4H2O
CAS号:
分子量:
245.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
211-334-3
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
<1 hPa ( 25 °C)
表单
solid
效能
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80 °C
溶解性
233 g/L
密度
1.58 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
700 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Mn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
分析说明
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Brain
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2