Key Documents
8.42007
Sigma-Aldrich
Hexyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
别名:
Hexyltriphenylphosphonium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H28BrP
CAS号:
分子量:
427.36
分類程式碼代碼:
12352128
酶委員會索引編號:
225-301-6
品質等級
mp
198-203 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H28P.BrH/c1-2-3-4-14-21-25(22-15-8-5-9-16-22,23-17-10-6-11-18-23)24-19-12-7-13-20-24;/h5-13,15-20H,2-4,14,21H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
PWDFZWZPWFYFTC-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3