主要文件
8.41813
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
别名:
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H33NaO3S
CAS号:
分子量:
328.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
239-100-6
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
mp
265.3 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3