主要文件
8.41759
Sigma-Aldrich
3-Phenylpyridine
for synthesis
别名:
3-Phenylpyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9N
CAS号:
分子量:
155.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
213-762-6
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
沸点
269-270 °C/999 hPa
转变温度
flash point 110 °C
溶解性
0.46 g/L
密度
1.091 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
n1cc(ccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
InChI key
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.090 - 1.094
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup