主要文件
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
别名:
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
202-733-3
质量水平
mp
160 °C
溶解性
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1