主要文件
8.41590
Sigma-Aldrich
1-Aminoanthraquinone
for synthesis
别名:
1-Aminoanthraquinone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H9NO2
CAS号:
分子量:
223.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
201-423-5
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥96.0% (HPLC)
表单
powder
mp
251-254 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1c2c(ccc1)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChI key
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1