主要文件
8.41564
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
别名:
Benzyltriethylammonium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H22BF4N
CAS号:
分子量:
279.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
278-768-3
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
mp
115-116 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[B-](F)(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BF4/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;2-1(3,4)5/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
KJWXXJMAQURGGG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3