主要文件
8.41538
Sigma-Aldrich
1-Benzothiophene
for synthesis
别名:
1-Benzothiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6S
CAS号:
分子量:
134.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-395-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.33 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
510 °C
效力
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C
mp
28-32 °C
轉變溫度
flash point 91 °C
密度
1.15 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[s]1c2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C8H6S/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H
InChI 密鑰
FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 32 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup