主要文件
8.41348
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromosuccinic acid
for synthesis
别名:
2,3-Dibromosuccinic acid, 2,3-Dibromo-butandioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4Br2O4
CAS号:
分子量:
275.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
208-396-9
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
powder
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
278-281 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3