文件
8.41297
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
别名:
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O2
CAS号:
分子量:
138.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
210-293-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.5% (GC)
形狀
powder
mp
62-64 °C
溶解度
158 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI 密鑰
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3