主要文件
8.40088
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl methacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
别名:
2-Ethylhexyl methacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid-2-ethylhexyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O2
CAS号:
分子量:
198.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
211-708-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.13 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
380 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
沸点
218 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
转变温度
flash point 92 °C
溶解性
<0.1 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O(CC(CCCC)CC)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-7-8-11(6-2)9-14-12(13)10(3)4/h11H,3,5-9H2,1-2,4H3
InChI key
WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.886
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup