主要文件
8.22324
Supelco
1,2-丙二醇
EMPLURA®
别名:
1,2-丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
76.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
200-338-0
NACRES:
NB.21
蒸汽压
0.11 hPa ( 20 °C)
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
371 °C
效能
19400-36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.4-17.4 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
杂质
≤0.2% Water
折射率
n20/D 1.43
pH值(酸碱度)
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
沸点
188 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
转变温度
flash point 99 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(CO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
应用
  • (1) HIV患儿脑脊液的H-NMR代谢组学研究揭示了由于持续免疫激活导致的神经能量学改变:本研究使用代谢轮廓分析中的1,2 -丙二醇来研究HIV患儿的脑脊液,以确定持续免疫激活引起的神经能量改变(Thirion et al., 2024)。
  • 分析天然低共熔溶剂对杨树型蜂胶中酚类化合物提取的影响:组成和体外生物活性。:该研究探索使用1,2 -丙二醇类低共熔溶剂提取蜂胶中的酚类化合物,并对其组成和生物活性进行评价(Trusheva et al., 2024)。
  • Silico辅助分离葡萄藤中的反式白藜芦醇和反式E -葡萄双芪以及利用天然低共熔溶剂(NADES)持续提取。:本文采用计算和实验方法探讨了1,2 -丙二醇在绿色化学提取葡萄中有价值化合物中的应用(Kiene et al., 2023)。
  • 非靶向代谢组学为从天然乳清发酵剂中分离的瑞士乳杆菌菌株在甲基乙二醛介导的褐变中的作用提供了新的见解。:研究利用1,2 -丙二醇进行代谢组学研究,以了解乳制品中受乳杆菌菌株影响的代谢途径(Galimberti et al., 2023)。
  • 在常规定植的小鼠中,乳寡糖驱动的假小链双歧杆菌的持久性调节局部和全身微生物代谢产物的合生素治疗。:研究1,2 -丙二醇通过合生元治疗调节微生物代谢产物的作用,影响肠道微生物群和系统健康(Larke et al., 2023)。
分析说明
纯度(GC): ≥ 99.0 %
鉴别(IR):符合
密度(d 20 °C/4 °C):1.036 - 1.037
水分: ≤ 0.20 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
219.2 °F - closed cup
闪点(°C)
104 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.