主要文件
8.22140
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydro-4-pyridinone
for synthesis
别名:
1,4-Dihydro-4-pyridinone, 4(1H)-Pyridone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO
CAS号:
分子量:
95.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
203-633-2
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
自燃温度
515 °C
效能
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
沸点
170-172 °C/0.03 hPa
mp
140-147 °C
转变温度
flash point 212 °C
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[nH]1cc[c](cc1)=O
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
413.6 °F
闪点(°C)
212 °C