主要文件
8.22063
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
for synthesis
别名:
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)15SH
CAS号:
分子量:
258.51
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352105
EC索引号:
220-846-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥88.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
260 °C
mp
18-20 °C
转变温度
flash point 102 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
SCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
215.6 °F
闪点(°C)
102 °C