文件
8.21958
Sigma-Aldrich
Propyl benzoate
for synthesis
别名:
Propyl benzoate, Benzoic acid propyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
219-020-8
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.181 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
231 °C/1013 hPa
mp
-52 °C
轉變溫度
flash point >100 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI 密鑰
UDEWPOVQBGFNGE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.023 - 1.025
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C