主要文件
8.21956
Sigma-Aldrich
Benzimidazole
for synthesis
别名:
Benzimidazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2
CAS号:
分子量:
118.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
200-081-4
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
powder
沸点
>360 °C/1013 hPa
mp
170-173 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[nH]1c2c(nc1)cccc2
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
HYZJCKYKOHLVJF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 173 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2