主要文件
8.21943
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl phosphate
(mixture of esters) for synthesis
别名:
2-Ethylhexyl phosphate, Phosphoric acid 2-ethylhexyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18O · xH3PO4
CAS号:
分子量:
130.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
235-741-0
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
效能
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O, as an emulsion)
沸点
>180 °C/1013 hPa (decomposes)
转变温度
flash point >100 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[P](=O)(O)(O)O.OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O.H3O4P/c1-3-5-6-8(4-2)7-9;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
FZQYZMODYSBPES-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Colour (visual): colourless to brown
Appearance (visual): clear
Assay (Mono- and Diester) (acidimetric): ≥ 95.0 %
Assay of monoester (acidimetric): 30.0 - 50.0 %
Assay of diester (acidimetric): 40.0 - 70.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.025
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
212.0 °F
闪点(°C)
> 100 °C