主要文件
8.21723
Sigma-Aldrich
1-Chloroanthraquinone
for synthesis
别名:
1-Chloroanthraquinone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H7ClO2
CAS号:
分子量:
242.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
201-421-4
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
效能
15100 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-161 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
InChI key
BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3