主要文件
8.21197
Sigma-Aldrich
Triphenyl phosphate
for synthesis
别名:
Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5O)3PO
CAS号:
分子量:
326.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
204-112-2
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
>500 °C
效能
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
220 °C/5 hPa
mp
48-50 °C
转变温度
flash point >230 °C
溶解性
0.0019 g/L
堆积密度
650 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[P](=O)(Oc3ccccc3)(Oc2ccccc2)Oc1ccccc1
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
428.0 °F - closed cup
闪点(°C)
220 °C - closed cup