主要文件
8.21089
Sigma-Aldrich
n-Tetracosane
for synthesis
别名:
n-Tetracosane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)22CH3
CAS号:
分子量:
338.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
211-474-5
方案
≥99.0% (GC)
沸点
391 °C
mp
49-51 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C24H50/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
InChI key
POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 48 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3