主要文件
8.21051
Sigma-Aldrich
Pyrene
for synthesis
别名:
Pyrene, Benzo[def]phenanthrene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H10
CAS号:
分子量:
202.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
204-927-3
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
≥96.0% (GC)
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
powder
效力
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
393 °C/1013 hPa
mp
145.3 °C
轉變溫度
flash point 224 °C
密度
1.209 g/cm3 at 20 °C
體積密度
650 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
c21c3c4ccc2cccc1ccc3ccc4
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
InChI 密鑰
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 147 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
435.2 °F
閃點(°C)
224 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1