主要文件
8.21047
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
for synthesis
别名:
Methyl propionate, Propionic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O2
CAS号:
分子量:
88.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
209-060-4
蒸汽壓力
90 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
465 °C
效力
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.5-13 % (v/v)
mp
-87 °C
轉變溫度
flash point -2 °C
溶解度
5 g/L
密度
0.91 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
28.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-2 °C - closed cup