主要文件
8.20993
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid
for synthesis
别名:
Phenylacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O2
CAS号:
分子量:
136.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
203-148-6
NACRES:
NA.22
蒸汽压
1.33 hPa ( 97 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
solid
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
265 °C/1013 hPa
mp
74-77 °C
转变温度
flash point 132 °C
溶解性
1.58 g/L
密度
1.091 g/cm3 at 97 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
269.6 °F
闪点(°C)
132 °C