文件
8.20973
Sigma-Aldrich
Phenazine
for synthesis
别名:
Phenazine, Dibenzopyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8N2
CAS号:
分子量:
180.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-193-9
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
172-176 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
InChI 密鑰
PCNDJXKNXGMECE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3