主要文件
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
别名:
n-Pentadecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13CH3
CAS号:
分子量:
212.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
211-098-1
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.000001 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
expl. lim.
0.45-6.5 % (v/v)
运动粘度
<7 cSt(40 °C)
沸点
270 °C/1013 hPa
mp
10 °C
转变温度
flash point 132.2 °C
密度
0.77 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
应用
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
补充剂危害
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
219.2 °F - closed cup
闪点(°C)
104 °C - closed cup