化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
229-234 °C
溶解度
1.76 g/L
密度
1.65 g/cm3 at 25 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 229 °C
熔程(上限值): ≤ 234 °C
鉴别(IR):符合检验
熔程(下限值): ≥ 229 °C
熔程(上限值): ≤ 234 °C
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
249.8 °F - open cup
閃點(°C)
121 °C - open cup